Zinn(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL697478-5GEA
151
EUR
SIAL697478-5G
Zinn(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)acetylacetonat
Formel:
C₁₀H₁₄O₄Sn Molekulargewicht: 316,93 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078005 CAS-Nummer: 16009-86-2 EINECS: 240-142-2 |