Dibutylbis(2,4-pentandionato-O,O')zinn, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL520586-500MLEA
182
EUR
SIAL520586-500ML
Dibutylbis(2,4-pentandionato-O,O')zinn, Sigma-Aldrich®
Dibutylbis(2,4-pentandionato-O,O')zinn
Formel:
C₁₈H₃₂O₄Sn Molekulargewicht: 431,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077994 CAS-Nummer: 22673-19-4 EINECS: 245-152-0 |