Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid

Lieferant: MAYBRIDGE
Synonyme: 4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloridep-Benzyloxyaniline hydrochloride



Formel: C₁₃H₁₄ClNO
Molekulargewicht: 235,711 g/mol
MDL Number: MFCD00012995
CAS-Nummer: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 10 g MAYBSB02055.10
Glasflasche für Feststoffe 50 g MAYBSB02055.50
Glasflasche für Feststoffe 1 g MAYBSB02055.1
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge