Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Methallylcyclopentan ≥99%

Lieferant: Alfa Aesar
Achtung

Purity: 99%
CAS No.: 219726-61-1
Molecular Formula: C9H16
Formula Weight: 124.23
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00045430


Formel: C₉H₁₆
MW: 124,23
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045430
CAS-Nummer: 219726-61-1
ADR: 3,III

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 1 g B20662.03
Glasflasche für Feststoffe 25 g B20662.14
Glasflasche für Feststoffe 5 g B20662.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Formula weight 124.23
CAS No. 219726-61-1
Purity 99%
Molecular formula C9H16
MDL No. MFCD00045430
UN No. 3295
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping