4-(2-Fluor-6-nitrophenyl)morpholin ≥97%
Achtung
H63272.03EA 76.5 EUR
H63272.03
4-(2-Fluor-6-nitrophenyl)morpholin ≥97%
4-(2-Fluor-6-nitrophenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₁FN₂O₃
Molekulargewicht: 226,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13689260
CAS-Nummer: 1233955-40-2