5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11505800EA 86.8 EUR
EHERC11505800
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
Molekulargewicht: 228,0747 g/mol
MDL Number: MFCD00023984
CAS-Nummer: 72-80-0
EINECS: 200-789-3