5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL130532-10GEA 50.3 EUR
SIAL130532-10G
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol, Sigma-Aldrich®
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
Molekulargewicht: 228,0747 g/mol
MDL Number: MFCD00023984
CAS-Nummer: 72-80-0
EINECS: 200-789-3