DL-Ethionin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE5139-5GEA 362 EUR
SIALE5139-5G SIALE5139-1G SIALE5139-25G
DL-Ethionin, Sigma-Aldrich®
DL-Ethionin
Formel: C₆H₁₃NO₂S
Molekulargewicht: 163,24
MDL Number: MFCD00063102
CAS-Nummer: 67-21-0
EINECS: 200-647-0