N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(S)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid benzyl ester
H27066.03EA
65.1
EUR
H27066.03
H27066.06
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
N-Cbz-L-Alaninol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ Molekulargewicht: 209,25 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672530 CAS-Nummer: 66674-16-6 |