1-Methylimidazol-5-carbaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27338.03EA 138 EUR
H27338.03
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd ≥97%
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd
Formel: C₅H₆N₂O
Molekulargewicht: 110,12 g/mol
Schmelzpunkt: 52…57 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00030439
CAS-Nummer: 39021-62-0