4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
H51907.03EA 80.2 EUR
H51907.03 H51907.06
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronsäurepinakolester 95%
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₂₃BO₃
Molekulargewicht: 310,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16294530
CAS-Nummer: 446311-34-8