N-Fmoc-β-alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL47587-5G-FEA 74.4 EUR
SIAL47587-5G-F SIAL47587-25G-F
N-Fmoc-β-alanin, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-β-alanin
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
Molekulargewicht: 311,3 g/mol
MDL Number: MFCD00063328
CAS-Nummer: 35737-10-1