S-Furfurylthiopropionat ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific

B22351.22EA 212 EUR
B22351.22 B22351.14 B22351.06
S-Furfurylthiopropionat ≥99%
S-Furfurylthiopropionat
Formel: C₈H₁₀O₂S
Molekulargewicht: 170,23
Siedepunkt: 219…221 °C
Dichte: 1,1120
Flammpunkt: 97 °C (207 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040264
CAS-Nummer: 59020-85-8
EINECS: 261-562-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR