4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC29316.1EA
0
EUR
MAYBCC29316.1
MAYBCC29316.10
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitril
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitril
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Molekulargewicht: 202,2500 g/mol |
MDL Number:
MFCD00454271 CAS-Nummer: 37812-51-4 |