2-Thioxanthin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21606.03EA 124 EUR
B21606.03 B21606.06
2-Thioxanthin ≥98%
2-Thioxanthin
Formel: C₅H₄N₄OS
Molekulargewicht: 168,17 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031505
CAS-Nummer: 2487-40-3
EINECS: 219-636-7