1-(4-Cyanphenyl)-2,5-dimethylpyrrol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H61178.06EA 263 EUR
H61178.06
1-(4-Cyanphenyl)-2,5-dimethylpyrrol ≥98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₃H₁₂N₂
Molekulargewicht: 196,25 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03228548
CAS-Nummer: 119516-86-8
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III