2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrol ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B25145.06EA 137 EUR
B25145.06 B25145.03
2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrol ≥97%
2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085038
CAS-Nummer: 5044-22-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR