N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Lieferant: Novabiochem (Merck Biosciences)
04-13-1035-5EA
142
EUR
04-13-1035-5
04-13-1035-25
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Formel:
C₂₆H₂₂N₂O₄ Molekulargewicht: 426,46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00062954 CAS-Nummer: 86123-11-7 |