N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Lieferant: Novabiochem (Merck Biosciences)
04-12-1035-25EA
54.2
EUR
04-12-1035-25
04-12-1035-100
04-12-1035-5
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Formel:
C₂₆H₂₂N₂O₄ Molekulargewicht: 426,5 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037126 CAS-Nummer: 35737-15-6 EINECS: 252-706-5 |