3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL699438-1GEA
44.2
EUR
SIAL699438-1G
SIAL699438-5G
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₄BNO₄ Molekulargewicht: 317,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD09266172 CAS-Nummer: 1036991-25-9 |