4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H28484.06EA 267 EUR
H28484.06 H28484.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
Molekulargewicht: 317,19
Schmelzpunkt: 187…193 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863913
CAS-Nummer: 656239-38-2