4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL677809-1GEA 54 EUR
SIAL677809-1G SIAL677809-5G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
Molekulargewicht: 317,19 g/mol
MDL Number: MFCD05863913
CAS-Nummer: 656239-38-2