4-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
Achtung
H52533.MDEA 95.7 EUR
H52533.MD H52533.03
4-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
4-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₉BN₂O₄
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027218
CAS-Nummer: 913835-44-6