3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
MAYBCC33839DAEA
0
EUR
MAYBCC33839DA
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₄BNO₃ Molekulargewicht: 289,1777 g/mol |
MDL Number:
MFCD03412097 CAS-Nummer: 852227-95-3 |