2,2'-Bichinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALB35407-5GEA 144 EUR
SIALB35407-5G SIALB35407-1G
2,2'-Bichinolin, Sigma-Aldrich®
2,2'-Bichinolin
Formel: C₁₈H₁₂N₂
Molekulargewicht: 256,31 g/mol
EINECS: 204-357-5