2,5-Bis(tributylstannyl)thiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
SIAL717703-1GEA 65.8 EUR
SIAL717703-1G SIAL717703-5G
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophen, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophen
Formel: C₂₈H₅₆SSn₂
MDL Number: MFCD13193232
CAS-Nummer: 145483-63-2