Pilocarpin Hydrochlorid
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM14487-500EA
50
EUR
CAYM14487-500
CAYM14487-10
CAYM14487-1
CAYM14487-5
Pilocarpin Hydrochlorid
Pilocarpin Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₇ClN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00012722 CAS-Nummer: 54-71-7 EINECS: 200-212-5 |