2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL698202-5GEA
270
EUR
SIAL698202-5G
2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazol, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazol
Formel:
C₂₂H₁₄N₂O Molekulargewicht: 322,37 |
MDL Number:
MFCD00045582 CAS-Nummer: 905-62-4 EINECS: 212-995-0 |