Bathocuproin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL140910-1GEA 135 EUR
SIAL140910-1G SIAL140910-500MG
Bathocuproin, Sigma-Aldrich®
Bathocuproin
Formel: C₂₆H₂₀N₂
Molekulargewicht: 360,46 g/mol
MDL Number: MFCD00004972
CAS-Nummer: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5