1-Furfurylpyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW328405-100G-KEA 876 EUR
SIALW328405-100G-K SIALW328405-25G-K SIALW328405-1KG-K
1-Furfurylpyrrol, Sigma-Aldrich®
1-Furfurylpyrrol
Formel: C₉H₉NO
Molekulargewicht: 147,18 g/mol
MDL Number: MFCD00010080
CAS-Nummer: 1438-94-4
EINECS: 215-876-1