Tetrazoliumviolett, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T0138-5GEA
309
EUR
T0138-5G
T0138-10G
T0138-1G
Tetrazoliumviolett, Sigma-Aldrich®
Tetrazolium Violet
Formel:
C₂₃H₁₇ClN₄ Molekulargewicht: 384,87 |
MDL Number:
MFCD00011875 CAS-Nummer: 1719-71-7 EINECS: 217-008-7 |