5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-boronsäurepinakolester
Lieferant: Thermo Scientific
H51117.03EA 80.5 EUR
H51117.03 H51117.06
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-boronsäurepinakolester
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₆BNO₂S
Molekulargewicht: 307,26
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11113036
CAS-Nummer: 1218790-44-3