2,2'-Thenoin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B24671.03EA 40.7 EUR
B24671.03 B24671.06
2,2'-Thenoin ≥97%
2,2'-Thenoin
Formel: C₁₀H₈O₂S₂
Molekulargewicht: 224,29 g/mol
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022505
CAS-Nummer: 27761-02-0