5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4''-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat
Lieferant: Hach
HACH230424EA 159 EUR
HACH230424
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4''-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4''-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat
Formel: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
Molekulargewicht: 492,47 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00150794
CAS-Nummer: 69898-45-9
EINECS: 274-196-3