3-(3-Piperidinyloxy)benzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50939.03EA 288 EUR
H50939.03 H50939.MD
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitril ≥99%
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitril
Formel: C₁₂H₁₄N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061079
CAS-Nummer: 902836-93-5