1-Boc-DL-nipecotinsäureethylester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32704.06EA 137 EUR
H32704.06
1-Boc-DL-nipecotinsäureethylester ≥97%
1-Boc-DL-nipecotinsäureethylester
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Molekulargewicht: 257,33 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116274
CAS-Nummer: 130250-54-3