Isonipecotamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO122610250EA
37.3
EUR
ACRO122610250
ACRO122615000
ACRO122611000
Isonipecotamid 98%
Isonipecotamid
Formel:
C₆H₁₂N₂O Molekulargewicht: 128,18 Schmelzpunkt: 146…150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038012 CAS-Nummer: 39546-32-2 EINECS: 254-501-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 146 to 150 °C (on dry substance) |
Water | ≤2 % (K.F.) |
Loss on drying | ≤2 % (70 °C) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dry substance) |