Isonipecotamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13442.18EA 67.8 EUR
A13442.18 A13442.30 A13442.09
Isonipecotamid ≥98%
Isonipecotamid
Formel: C₆H₁₂N₂O
Molekulargewicht: 128,18
Schmelzpunkt: 148…149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038012
CAS-Nummer: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6