Isonipecotamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALI17907-25GEA 36.7 EUR
SIALI17907-25G SIALI17907-100G
Isonipecotamid, Sigma-Aldrich®
Isonipecotamid
Formel: C₆H₁₂N₂O
Molekulargewicht: 128,18 g/mol
MDL Number: MFCD00038012
CAS-Nummer: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6