(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27536.MDEA
71.6
EUR
H27536.MD
H27536.03
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid ≥97%
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Formel:
C₄H₉ClFN Molekulargewicht: 125,57 g/mol Schmelzpunkt: 183…186 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038718 CAS-Nummer: 136725-53-6 |