(S)-(+)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27700.03EA
128
EUR
H27700.03
H27700.MD
(S)-(+)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid 98%
(S)-(+)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid
Formel:
C₅H₁₄Cl₂N₂ Molekulargewicht: 173,08 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03427036 CAS-Nummer: 334618-07-4 |