1-(3-Aminophenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBMO07110DAEA
0
EUR
MAYBMO07110DA
1-(3-Aminophenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(3-Aminophenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂S |
MDL Number:
MFCD02615287 CAS-Nummer: 91619-38-4 |