1-(2-Methoxyphenyl)piperazin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B21205.22EA 101 EUR
B21205.22
1-(2-Methoxyphenyl)piperazin Hydrochlorid ≥97%
1-(2-Methoxyphenyl)piperazin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₇ClN₂O
Molekulargewicht: 228,72
Schmelzpunkt: 213…216 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012762
CAS-Nummer: 5464-78-8
EINECS: 226-762-6
ADR: 6.1,III