1-(3-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLE17665229-25GEA
0
EUR
MOLE17665229-25G
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₈Cl₂N₂O Molekulargewicht: 265,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00035285 CAS-Nummer: 6968-76-9 EINECS: 230-189-7 |