(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO336600050EA 288 EUR
ACRO336600050 ACRO336600010
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilan 97%
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilan
Formel: C₆H₁₇NOSi
Siedepunkt: 87 °C (50 mmHg)
Flammpunkt: 38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861689
CAS-Nummer: 31024-26-7
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %