3-Brom-4-hydroxy-5-methoxyzimtsäure ≥97%
Achtung
B20014.03EA 26.5 EUR
B20014.03 B20014.06
3-Brom-4-hydroxy-5-methoxyzimtsäure ≥97%
3-Brom-4-hydroxy-5-methoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₉BrO₄
Molekulargewicht: 273,09 g/mol
Schmelzpunkt: 255…257 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017334
CAS-Nummer: 6948-33-0