4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD09967.1EA
0
EUR
MAYBCD09967.1
MAYBCD09967.250
4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin Hydrochlorid
4-(4-Fluorbenzoyl)piperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₅ClFNO |
MDL Number:
MFCD00044912 CAS-Nummer: 25519-78-2 EINECS: 247-070-0 |