1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL708879-250MGEA
47.3
EUR
SIAL708879-250MG
SIAL708879-1G
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Molekulargewicht: 244,10 g/mol |
MDL Number:
MFCD11054041 CAS-Nummer: 1007206-54-3 |