1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC03603CBEA 0 EUR
MAYBCC03603CB MAYBCC03603DA
1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Formel: C₄H₅ClN₂O₂S
Molekulargewicht: 180,61 g/mol
MDL Number: MFCD00068060
CAS-Nummer: 137049-00-4