1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL654043-1GEA 33 EUR
SIAL654043-1G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel: C₅H₆N₂O
Molekulargewicht: 110,12 g/mol
MDL Number: MFCD00460465
CAS-Nummer: 25016-11-9